Läs mer
Zirkonium n-butoxid, 80 % vikt/vikt i 1-butanol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11480927
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480927 250 g 250g
11470927 50 g 50g
11460927 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23317.30
 Begränsad artikel
I lager
Zirkonium(IV) butoxidlösning som används vid framställning av CeO2-stabiliserade zirkoniumoxidpolykristaller gel som har goda tillämpningar som skyddande beläggningar av stål och järnlegeringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Zirkonium(IV)-butoxidlösning som används vid
framställning av CeO2-stabiliserade zirkoniumoxidpolykristaller gel som har goda tillämpningar som skyddande beläggningar av stål och järnlegeringar.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, syror, baser, halogener, alkalimetaller, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1071-76-7
Molekylformel C16H40O4Zr+4
Molekylvikt (g/mol) 387.716
MDL-nummer MFCD00048765
InChI-nyckel ASUYWGMDIAPAKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, zirconium 4+ salt 4:1, 1-butanol, zirconium 4++ salt
PubChem CID 122130442
IUPAC-namn butan-1-ol;zirkonium(4+)
LEDER CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Zr+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium n-butoxide
Kvantitet 250 g
Linjär formel [CH3(CH2)3O]4Zr
UN-nummer UN1120
Beilstein 4132649
Flampunkt 38 °C (100 °F)
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
Formel vikt 383.68
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 80% w/w in 1-butanol
Odör Alkoholliknande
Brytningsindex 1.466
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 1.07
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.