Läs mer
Zirconium Nickel powder, -325 mesh, Thermo Scientific™
Produktkod. 11319269
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11319269
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 088406.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium Nickel powder
Färg Gray
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Zr:Ni; 70:30 wt%
Kvantitet 25 g
Maskstorlek −325 Mesh
Känslighet Air Sensitive
Form Powder
MDL-nummer MFCD00192582
UN-nummer UN3089