Läs mer
Zirkoniumnitrid, 99,5 % (metallbas exklusive Hf), Hf< 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11326508
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326508 25 g 25g
11336508 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11326508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012138.14
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Zirkoniumnitrid används i cermets, eldfasta material och laboratoriedeglar. Det används också för beläggning av medicinsk utrustning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25658-42-8
Molekylformel NZr
Molekylvikt (g/mol) 105.23
MDL-nummer MFCD00049642
InChI-nyckel ZVWKZXLXHLZXLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium nitride, zirconium nitride zrn, zirconium nitride,-325 mesh, zirconium nitride trace metals basis excluding hf 25g, zirconium nitride, powder, pore size 1-2 mum trace metals basis
PubChem CID 94359
IUPAC-namn azanylidynezirkonium
LEDER N#[Zr]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium nitride
Smältpunkt 2980°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.5% (metals basis excluding Hf)
Löslighetsinformation Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Formel vikt 105.23
Densitet 7.09 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.