Läs mer
Zirkoniumoxid, katalysatorstöd, monoklinisk fas, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11340468
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Produktkod. 11340468
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043815.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Typiska egenskaper S.A.90m2 /g, medianpordiameter 80/400Å , bimodal total porvolym 0,31 cc/g, packningsdensitet 1,181 g/L
Zirkoniumoxid används som katalysatorbärare, diamantsimulator, eldfast material, pigment, slipmedel och fast elektrolyt i elektrokroma anordningar. Det fungerar som en föregångare till det elektrokeramiska blyzirkonattitanatet. Den används även i isolering, syresensorer, emaljer och bränsleceller. Den finner användning för att göra keramiska knivar på grund av dess hårdhet. Det används för dentala restaureringar som kronor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD00011310
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium oxide, catalyst support
Namnnotering 1/8 in. Pellets
Fysisk form Pellets
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in hot-concentrated hydrogen fluoride and sulfuric acid. Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.