Läs mer
Zirconium Oxide, Catalyst Support, Sulfated, Thermo Scientific™
Produktkod. 15482397
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15482397
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045600.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD01863639
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium Oxide
Smältpunkt 3500°C
Färg White
Fysisk form Pellets
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in hydrofluoric acid and sulfuric acid.
Odör Odorless
Utseende White pellets
Densitet 5.5