Läs mer
RETSCH Zirkoniumoxidslipburkar
Handla allt Retsch Produkter
För användning med (utrustning):
För MM 200 blandarkvarn
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Accessory
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Grinding Jar |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| För användning med (utrustning) | För MM 200 blandarkvarn |
| Material | Zirconium Oxide |