Läs mer
Zirkoniumoxid, polymerprekursor, Thermo Scientific Chemicals
Description
Zirkoniumoxid används i precisionskulventilkulor och säten, rullar och styrningar för formning av metallrör, pulverkomprimeringsformar, marina pumptätningar och axelstyrningar, gäng- och trådledare, susceptorer för induktionsugnar för hög temperatur, syresensorer och bränslecellsmembran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Zirconium oxide |
| Namnnotering | Polymer prekursor |
| Färg | Gul till brun |
| Fysisk form | Viskös vätska |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN1993 |
| Löslighetsinformation | Löslig i alkoholer |
| Odör | Alkoholliknande |
| Känslighet | Känslig för fukt |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.