Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Zirkoniumoxid rundbottnade deglar, högform
Produktkod. 15433845
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
100 mL
200 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
26mm
30mm
56mm
69mm
Höjd (metrisk):
29mm
34mm
68mm
85mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15433845
Brand: Thermo Scientific Chemicals 041297.KF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Zirkoniumoxid
Kvantitet 1 Styck
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Diameter (metrisk) Yttre 26mm
Höjd (metrisk) 29mm
Produkttyp Zirkoniumoxid rundbottnade deglar, högform
Diameter (metrisk) bas 18mm
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.