Läs mer
Thermo Scientific™ Zirconium Oxide Round Bottom Crucibles, Low Form
Produktkod. p-4865544
Kapacitet (metrisk):
5 mL
100 mL
200 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
29mm
67mm
82mm
Höjd (metrisk):
21mm
51mm
63mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15483835
Brand: Thermo Scientific™ 041292.KF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Zirconium Oxide
Kvantitet 1 Piece
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Diameter (metrisk) Yttre 29mm
Höjd (metrisk) 21mm
Produkttyp Zirconium Oxide Round Bottom Crucibles, Low Form
Diameter (metrisk) bas 18mm