Läs mer
Zirconium, plasma standard solution, Specpure™ Zr 10,000μg/mL
Produktkod. 11312308
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312308 50 mL 50ml
11322308 100 mL 100ml
11450420 500 mL 500ml
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11312308
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014386.AD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Zirkoniumplasmastandardlösning används som standardlösning inom analytisk kemi och atomabsorptionsspektroskopi. Den används också som standardlösning med ett element för plasmaemissionsspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD00011303
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium plasma standard solution
Namnnotering Zr 10000μg/mL
Fysisk form Vätska
Koncentration ZrCl2O in 5% HCl
UN-nummer UN1789
Löslighet Miscible with water
Kvantitet 50 mL
Kvalitet Specpure
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.