Läs mer
Zirkoniumplatta, 3,175 mm (0,125 tum) tjock, 99,2 % (metallbas exklusive Hf), Hf 4,5 % max, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15474735
Change view
Kvantitet:
100 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15474735 100 x 100 mm Varje
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15474735 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010593.GH
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium plate
Namnnotering 3,175 mm tjock
CAS 7440-67-7
Kvantitet 100 x 100 mm
Odör Luktfritt
Vikt ≈206,6g/100x100mm
Form Tallrik
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Hf), Hf 4,5 % max.
Molekylformel Zr
MDL-nummer MFCD00011303 MFCD00148878
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
InChI-nyckel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Zr]
IUPAC-namn zirkonium
Molekylvikt (g/mol) 91.22
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Procent renhet 99.2%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.