Läs mer
Zirconium powder, -325 mesh, packaged in water, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4408069
Kvantitet:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2.5g
25g
500g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11316557
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000418.88
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-67-7
Molekylformel Zr
Molekylvikt (g/mol) 91.22
MDL-nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-nyckel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-namn zirconium
LEDER [Zr]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium
Färg Gray
Utseende Dark Gray powder
Kvantitet 2.5 g
Maskstorlek -325 Mesh
Odör Odorless
Ångtryck 23 hPa (17mmHg)
Form Powder