Läs mer
Zirkoniumsilikat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15401177
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15401177 10 kg 10kg
11490510 500 g 500g
11357278 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15401177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030477.A9
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Zirkoniumsilikat används för tillverkning av eldfasta material för applikationer där motståndskraft mot korrosion av alkalimaterial krävs. Det används också vid tillverkning av vissa keramik, emaljer och keramiska glasyrer. I emaljer och glasyrer fungerar den som opacifierare. Det kan också finnas i vissa cement. En annan användning av zirkoniumsilikat är som pärlor för fräsning och slipning. Tunna filmer av zirkoniumsilikat och hafniumsilikat framställda genom kemisk ångavsättning. Potentiellt alternativt grinddielektriskt till kiseldioxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-52-7
Molekylformel O4SiZr
Molekylvikt (g/mol) 183.31
MDL-nummer MFCD00085353
InChI-nyckel GFQYVLUOOAAOGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium silicate, hyacinth, zircon, zircon zr sio4, zirconite, zircosil 15, standard sf 200, ultrox 500w, a-pax 45m, zirconium iv silicate
PubChem CID 61775
IUPAC-namn zirkonium(4+);silikat
LEDER [Zr+4].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
Spécification
Kemiskt namn eller material Zirconium silicate
Smältpunkt 2550 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 kg
Merck Index 14,10181
Löslighetsinformation Olöslig i vatten, syror, alkali och akvaregia.
Formel vikt 183.3
Odör Luktfritt
Densitet 4.56 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.