Läs mer
Zirkoniumsilikat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049866
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11490510
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 030477.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Zirkoniumsilikat används för tillverkning av eldfasta material för applikationer där motståndskraft mot korrosion av alkalimaterial krävs. Det används också vid tillverkning av vissa keramik, emaljer och keramiska glasyrer. I emaljer och glasyrer fungerar den som opacifierare. Det kan också finnas i vissa cement. En annan användning av zirkoniumsilikat är som pärlor för fräsning och slipning. Tunna filmer av zirkoniumsilikat och hafniumsilikat framställda genom kemisk ångavsättning. Potentiellt alternativt grinddielektriskt till kiseldioxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10101-52-7
Molekylformel O4SiZr
Molekylvikt (g/mol) 183.31
MDL-nummer MFCD00085353
InChI-nyckel GFQYVLUOOAAOGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium silicate, hyacinth, zircon, zircon zr sio4, zirconite, zircosil 15, standard sf 200, ultrox 500w, a-pax 45m, zirconium iv silicate
PubChem CID 61775
IUPAC-namn zirkonium(4+);silikat
LEDER [Zr+4].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium silicate
Smältpunkt 2550°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Merck Index 14,10181
Löslighetsinformation Insoluble in water,acids,alkali and aqua regia.
Formel vikt 183.3
Odör Odorless
Densitet 4.56 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.