Läs mer
Zirkoniumsnigel, 3,175 mm (0,125 tum) dia x 6,35 mm (0,25 tum) längd, 99,95 % (metallbas exklusive Hf), Hf nominellt 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7052103
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11389158
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042558.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-67-7
Molekylformel Zr
Molekylvikt (g/mol) 91.22
MDL-nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-nyckel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-namn zirkonium
LEDER [Zr]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium slug
Namnnotering 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Kvantitet 5 g
Odör Odorless
Vikt ≈0.33g/slug
Form Slug
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Hf), Hf nominell 3 %
Procent renhet 99.95%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Hf nominal 3%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.