Learn More
Zirkoniumsnigel, 6,35 mm (0,25 tum) dia x 12,7 mm (0,50 tum) längd, 99,95 % (metallbas exklusive Hf), Hf nominellt 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11349158
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 Slugs
5 Slugs
Unit Size:
Paket med 25
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11349158 5 Slugs Paket med 5
11359158 25 Slugs Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11349158 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 042556.QJ
Request Bulk or Custom Format
Form: Cirka 2,62 g/snigel
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-67-7
Molekylformel Zr
Molekylvikt (g/mol) 91.22
MDL-nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-nyckel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-namn zirkonium
LEDER [Zr]
Specifications
Kemiskt namn eller material Zirconium
Färg Grå till silver
Utseende Gray to silver slug
Kvantitet 5 Slugs
Odör Odorless
Analysprocentintervall 99.95% (Metals basis excluding Hf)
Form Slug
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.