Läs mer
Zirkoniumförstoftningsmål, 50,8 mm (2,0 tum) dia. x 3,18 mm (0,125 tum) tjock, 99,5 % (metallbas exklusive Hf), Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zirconium sputtering target |
| Namnnotering | 50,8 mm (2,0 tum) i diameter x 3,18 mm (0,125 tum) tjock |
| CAS | 7440-67-7 |
| Kvantitet | 1 st. |
| Odör | Luktfritt |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas exklusive Hf) |
| Molekylformel | Zr |
| MDL-nummer | MFCD00011303 MFCD00148878 |
| Synonym | zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Visa mer |