Läs mer
Zirkonium Standard För ICP , 10 000μ g/ml i 5 % HNO3 , SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10132252 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
500 mL
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
125ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10132252 125 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 125ml
10254482 500 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10132252 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLZR23Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00 SEK
    1275.00 SEK / 125ml
    Save 50.00 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Zr10 000μ g/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Kemiska identifierare
CAS 13826-66-9 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylformel H2N2O7Zr
Molekylvikt (g/mol) 233.247
InChI-nyckel UJVRJBAUJYZFIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83761
IUPAC-namn salpetersyra;oxozirkonium
LEDER [N+](=O)(O)[O-].[N+](=O)(O)[O-].O=[Zr]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Lösningsmedel eller matris 5% HNO3
Kvantitet 125 mL
Kvalitet Försäkran
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 10,000µg/ml zirconium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, zirconium(IV) oxynitrate hydrate
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning