Läs mer
Zirkoniumtitanoxid, 99,5 % (metallbas exklusive Hf), Hf< 75 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11378288
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378288 25 g 25g
11388288 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039490.14
Request Bulk or Custom Format
Lämplig för glas, optik och keramiska applikationer, avancerad elektronik och i lätta strukturella komponenter i flyg- och elektrokemiska applikationer som bränsleceller där de uppvisar jonkonduktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12036-70-3
MDL-nummer MFCD00210648
Synonym zirconium titanium oxide, tetrahydrate titanium zirconium
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium titanium oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Hf), Hf< 75 ppm
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 203.11
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.