missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Zirconium, Zr/Nb, Zircadyne 705, R60705, 100g, ARMI∣MBH
Beskrivning
Zirconium, Zr/Nb, Zircadyne 705, R60705, 100g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chromium/Copper/Carbon/Iron/Hafnium/Niobium/Bismuth/Antimony/Barium/Beryllium/Bromine/Cerium/Cesium/Dysprosium/Erbium/Europium/Gadolinium/Gallium/Germanium/Gold/Holmium/Iodine/Iridium/Lanthanum/Lithium/Lutetium/Mercury/Neodymium/Osmium/Platinum/Potassium/Praseodymium/Rhodium/Rubidium/Samarium/Sodium/Strontium/Tellurium/Terbium/Thallium/Thorium/Thulium/Ytterbium/Cadmium/Chlorine/Fluorine/Indium/Zinc/Boron/Palladium/Ruthenium/Arsenic/Calcium/Cobalt/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Rhenium/Selenium/Lead/Silicon/Silver/Yttrium/Aluminium/Scandium/Phosphorus/Tungsten/Uranium/Hydrogen/Titanium/Tantalum/Nickel/Vanadium/Nitrogen/Tin/Oxygen/Zirconium |
| CAS | 7440-67-7 |
| Kvantitet | 100 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Chromium 0.007 %/Copper 0.007 %/Carbon 0.009 %/Iron 0.08 %/Hafnium 0.38 %/Niobium 2.53 %/Bismuth (<0.00002) %/Antimony (<0.0001) %/Barium (<0.0001) %/Beryllium (<0.0001) %/Bromine (<0.0001) %/Cerium (<0.0001) %/Cesium (<0.0001) %/Dysprosium (<0.0001) %/Erbium (<0.0001) %/Europium (<0.0001) %/Gadolinium (<0.0001) %/Gallium (<0.0001) %/Germanium (<0.0001) %/Gold (<0.0001) %/Holmium (<0.0001) %/Iodine (<0.0001) %/Iridium (<0.0001) %/Lanthanum (<0.0001) %/Lithium (<0.0001) %/Lutetium (<0.0001) %/Mercury (<0.0001) %/Neodymium (<0.0001) %/Osmium (<0.0001) %/Platinum (<0.0001) %/Potassium (<0.0001) %/Praseodymium (<0.0001) %/Rhodium (<0.0001) %/Rubidium (<0.0001) %/Samarium (<0.0001) %/Sodium (<0.0001) %/Strontium (<0.0001) %/Tellurium (<0.0001) %/Terbium (<0.0001) %/Thallium (<0.0001) %/Thorium (<0.0001) %/Thulium (<0.0001) %/Ytterbium (<0.0001) %/Cadmium (<0.0005) %/Chlorine (<0.0005) %/Fluorine (<0.0005) %/Indium (<0.0005) %/Zinc (<0.0005) %/Boron (<0.001) %/Palladium (<0.001) %/Ruthenium (<0.001) %/Arsenic (<0.005) %/Calcium (<0.005) %/Cobalt (<0.005) %/Magnesium (<0.005) %/Manganese (<0.005) %/Molybdenum (<0.005) %/Rhenium (<0.005) %/Selenium (<0.005) %/Lead (<0.006) %/Silicon (<0.006) %/Silver (<0.006) %/Yttrium (<0.006) %/Aluminium (<0.01) %/Scandium (<0.01) %/Phosphorus (<0.015) %/Tungsten (0.0001) %/Uranium (0.00013) %/Hydrogen (0.0012) %/Titanium (0.0015) %/Tantalum (0.0018) %/Nickel (0.0021) %/Vanadium (0.004) %/Nitrogen (0.005) %/Tin (0.02) %/Oxygen (0.133) %/Zirconium (96.76) % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?