Läs mer
Zirconyl Chloride Octahydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Produktkod. 15622240 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15622240 5 g Poly Bottle 5g
15602240 100 g Poly Bottle 100g
15612240 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15622240 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 2243165G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13520-92-8
Molekylformel Cl2H16O9Zr
Molekylvikt (g/mol) 322.24
MDL-nummer MFCD00149898
InChI-nyckel SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
PubChem CID 159678
IUPAC-namn oxozirconium;octahydrate;dihydrochloride
LEDER O.Cl[Zr](Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconyl Chloride Octahydrate
Färg White
Kvantitet 5 g
Linjär formel ZrOCl2 · 8H2O
UN-nummer UN3260
Formel vikt 322.25g/mol
Procent renhet 98%
Kvalitet Reagent
Förpackning Poly Bottle
Utseende Powder or crystals
Densitet 1.91g/cm3