missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ZK 159222, TRC

Produktkod. 30453588
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453588 5 mg
30451020 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30453588 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ4858005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 156965-15-0
Molekylformel C32H48O5
Molekylvikt (g/mol) 512.72
Synonym ZK 159222, 1-[(1α,3β,5Z,7E,22E,24R)-1,3,24-Trihydroxy-9,10-secochola-5,7,10(19),22-tetraen-24-yl]-cyclopropanecarboxylic Acid Butyl Ester
IUPAC-namn butyl 1-[(E,1R,4R)-4-[(1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(3S,5R)-3,5-dihydroxy-2-methylidenecyclohexylidene]ethylidene]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-1-yl]-1-hydroxypent-2-enyl]cyclopropane-1-carboxylate
LEDER CCCCOC(=O)C1(CC1)[C@H](O)\C=C\[C@@H](C)[C@H]2CC[C@H]3\C(=C\C=C/4\C[C@@H](O)C[C@H](O)C4=C)\CCC[C@]23C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-[(1alpha,3beta,5Z,7E,22E,24R)-1,3,24-Trihydroxy-9,10-secochola-5,7,10(19),22-tetraen-24-yl]-cyclopropanecarboxylic Acid Butyl Ester
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C32H48O5/c1-5-6-18-37-30(36)32(16-17-32)29(35)14-9-21(2)26-12-13-27-23(8-7-15-31(26,27)4)10-11-24-19-25(33)20-28(34)22(24)3/h9-11,14,21,25-29,33-35H,3,5-8,12-13,15-20H2,1-2,4H3/b14-9+,23-10+,24-11-/t21-,25-,26-,27+,28+,29-,31-/m1/s1
Formel vikt 512.3502
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.