Läs mer
ZK756326 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
ZK756326 dihydrochloride is a nonpeptide chemokine receptor agonist for the CC chemokine receptor CCR8.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ZK756326 dihydrochloride |
| CAS | 1780259-94-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H30Cl2N2O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (116.45 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 27.5 mg/mL (64.05 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OCCOCCN1CCN(CC2=CC=CC(OC3=CC=CC=C3)=C2)CC1.Cl.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 429.38 |
| Formel vikt | 429.38 |
| Visa mer |