Läs mer
ZL006, MedChemExpress
Produktkod. 16494326
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16494326 100 mg -
16462586 25 mg 25mg
16443028 10 mg -
16425767 5 mg -
16419596 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16494326 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100456
MedChemExpress ZL006 is a potent inhibitor of nNOS/PSD-95 interaction, and inhibits NMDA receptor-mediated NO synthesis.
ZL006 is a potent inhibitor of nNOS/PSD-95 interaction, and inhibits NMDA receptor-mediated NO synthesis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ZL006
CAS 1181226-02-7
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H11Cl2NO4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 29 mg/mL (88.37 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(O)C1=CC=C(NCC2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2O)C=C1O
Molekylvikt (g/mol) 328.15
Formel vikt 328.15
Procent renhet 99.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration