Läs mer
ZL0420, MedChemExpress
Produktkod. 16494578
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16494578 10 mg
16447297 5 mg
16410887 50 mg
16403146 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16494578 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112149
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress ZL0420 is a potent and selective bromodomain-containing protein 4 (BRD4) inhibitor with IC50 values of 27 nM against BRD4 BD1 and 32 nM against BRD4 BD2.
ZL0420 is a potent and selective bromodomain-containing protein 4 (BRD4) inhibitor with IC50 values of 27 nM against BRD4 BD1 and 32 nM against BRD4 BD2.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ZL0420
CAS 2230496-80-5
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H16N4O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (421.84 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC(N)=C(/N=N/C2=CC(CCC(N3)=O)=C3C=C2)C=C1C.[(E)]
Molekylvikt (g/mol) 296.32
Formel vikt 296.32
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation