Läs mer
ZLN005, MedChemExpress
Produktkod. 16437388
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16437388 10 mg
16433417 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16437388 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17538
MedChemExpress ZLN005 is a potent activator of peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator-1α (PGC-1α).
ZLN005 is a potent activator of peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator-1α (PGC-1α).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ZLN005
CAS 49671-76-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H18N2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 22 mg/mL (87.88 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C1=CC=C(C2=NC3=CC=CC=C3N2)C=C1)(C)C
Molekylvikt (g/mol) 250.34
Formel vikt 250.34
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism