Läs mer
ZLN024 hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16497148
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497148 10 mg -
16463177 50 mg 50mg
16429687 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16497148 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16708A
MedChemExpress ZLN024 hydrochloride is an AMPK allosteric activator. ZLN024 directly activates recombinant AMPK α1β1γ1, AMPK α2β1γ1, AMPK α1β2γ1 and AMPK α2β2γ1 heterotrimer with EC50s of 0.42 μM, 0.95 μM, 1.1 μM and 0.13 μM, respectively.
ZLN024 hydrochloride is an AMPK allosteric activator. ZLN024 directly activates recombinant AMPK α1β1γ1, AMPK α2β1γ1, AMPK α1β2γ1 and AMPK α2β2γ1 heterotrimer with EC50s of 0.42 μM, 0.95 μM, 1.1 μM and 0.13 μM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ZLN024 hydrochloride
CAS 1883548-91-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H14BrClN2OS
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 46 mg/mL (127.18 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER CC1=CC=C(OCCSC2=NC=CC=N2)C(Br)=C1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 361.69
Formel vikt 361.69
Procent renhet 98.54%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism