Läs mer
ZM 336372, MedChemExpress
Beskrivning
ZM 336372 is a potent inhibitor of the protein kinase c-Raf. The IC50 value is 0.07 μM in the standard assay, which contains 0.1 mM ATP.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ZM 336372 |
| CAS | 208260-29-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H23N3O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (128.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(C)C(NC(C2=CC=C(O)C=C2)=O)=C1)C3=CC=CC(N(C)C)=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.45 |
| Formel vikt | 389.45 |
| Visa mer |