Läs mer
ZM-447439, MedChemExpress
Beskrivning
ZM-447439 is an aurora kinase inhibitor with IC50s of 110 and 130 nM for aurora A and B, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ZM-447439 |
| CAS | 331771-20-1 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H31N5O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (48.68 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(NC2=C(C(C=C3OCCCN4CCOCC4)=NC=N2)C=C3OC)C=C1)C5=CC=CC=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 513.59 |
| Formel vikt | 513.59 |
| Visa mer |