Läs mer
ZM241385, MedChemExpress
Beskrivning
ZM241385 is a potent, high affinity and selective adenosine A2a receptor (A2AR) antagonist with a Ki value of 1.4 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ZM241385 |
| CAS | 139180-30-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H15N7O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (88.93 mM) |
| LEDER | OC1=CC=C(CCNC2=NC3=NC(C4=CC=CO4)=NN3C(N)=N2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.34 |
| Formel vikt | 337.34 |
| Visa mer |