Läs mer
ZM323881 hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16496548
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496548 10 mg -
16422647 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16496548 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15467A
MedChemExpress ZM323881 hydrochloride is a potent and selective VEGFR2 inhibitor with an IC50 of less than 2 nM.
ZM323881 hydrochloride is a potent and selective VEGFR2 inhibitor with an IC50 of less than 2 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ZM323881 hydrochloride
CAS 193000-39-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H19ClFN3O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (121.40 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
LEDER CC1=C(O)C=C(NC2=C3C=CC(OCC4=CC=CC=C4)=CC3=NC=N2)C(F)=C1.Cl
Molekylvikt (g/mol) 411.86
Formel vikt 411.86
Procent renhet 98.6%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease