Läs mer
ZM39923 hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16431467
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16431467 50 mg 50mg
16425258 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16431467 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12589
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress ZM39923 hydrochloride is a JAK3 inhibitor, with a pIC50 of 7.1; ZM39923 hydrochloride also potently inhibits tissue transglutaminase (TGM2) with an IC50 of 10 nM.
ZM39923 hydrochloride is a JAK3 inhibitor, with a pIC50 of 7.1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ZM39923 hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 1021868-92-7
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H26ClNO
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 47 mg/mL (127.75 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.72 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1)CCN(C(C)C)CC3=CC=CC=C3.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 367.91
Formel vikt 367.91
Procent renhet 99.86%