Läs mer
Novus Biologicals™ ZMPSTE24 Antibody Blocking Peptide
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 10269 |
| Art | Human |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| För användning med (applikation) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB 100-2388 |
| Gene Alias | zona pellucida binding protein 2, zona pellucida-binding protein 2, ZPBP-like protein, ZPBPLMGC41930 |
| Gensymbol | ZMPSTE24 |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Forskningskategori | Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Signal Transduction, Ubiquitin Proteasome Pathway |
| Förvaringsbuffert | Peptide dissolved in dH2O. Contains no BSA. |