missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ ZNF181 Monoclonal Antibody (5F1)
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ MA523257
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Peptide Sequence: FIHRSSLIHH QKIHTGEKPY ECRECGKAFC CSSHLTRHQR IHTMEKQYEC NKCLKVFSSL SFLVQHQSIH TEEKPFECQK CRKSFNQLES LNMHLRNHIR LKPYECSI.
Zinc finger proteins have been shown to interact with nucleic acids and to have diverse functions. The zinc finger domain is a conserved amino acid sequence motif containing 2 specifically positioned cysteines and 2 histidines that are involved in coordinating zinc. Kruppel-related proteins form 1 family of zinc finger proteins. See MIM 604749 for additional information on zinc finger proteins.
Specifikationer
| ZNF181 | |
| Monoclonal | |
| 0.2-1.0 mg/mL | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| Q2M3W8 | |
| ZNF181 | |
| ZNF181 (XP_290835, 354 a.a. ~ 461 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a κ |
| ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 5F1 | |
| Unconjugated | |
| ZNF181 | |
| HHZ181; Zinc finger protein 181; ZNF181 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 339318 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering