Läs mer
Abnova™ ZNF307 Recombinant Protein
Produktkod. 16180444
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
25µg
Produktkod. 16180444
Brand: Abnova™ H00387032P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH14031
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 387032
Molekylvikt (g/mol) 85.69
Namn ZNF307 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MAREPRKNAALDAQSAEDQTGLLTVKVEKEEASALTAEVRAPCSPARGPERSRQRFRGFRYPEAAGPREALSRLRELCGQWLQPEMHSKEQILELLVLEQFLTILPGNLQSWVREQHPESGEEVVVLLEYLERQLDEPAPQVPVGDQGQELLCCKMALLTQTQGSQSSQCQPMKALFKHESLGSQPLHDRVLQVPGLAQGGCCREDAMVASRLTPGSQGLLKMEDVALTLTPGWTQLDSSQVNLYRDEKQENHSSLVSLGGEIQTKSRDLPPVKKLPEKEHGKICHLREDIAQIPTHAEAGEQEGRLQRKQKNAIGSRRHYCHECGKSFAQSSGLTKHRRIHTGEKPYECEDCGKTFIGSSALVIHQRVHTGEKPYECEECGKVFSHSSNLIKHQRTHTGEKPYECDDCGKTFSQSCSLLEHHKIHTGEKPYQCNMCGKAFRRNSHLLRHQRIHGDKNVQNPEHGESWESQGRTESQWENTEAPVSYKCNECERSFTRNRSLIEHQKIHTGEKPYQCDTCGKGFTRTSYLVQHQRSHVGKKTLSQ
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias FLJ32136/P1P373C6/ZNF307/ZNF427/p373c6.1
Vanligt namn ZKSCAN4
Gensymbol ZKSCAN4
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution