Läs mer
Abnova™ ZNF313 Recombinant Protein
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
25µg
Beskrivning
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | AAH13695 |
| För användning med (applikation) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
| Formulering | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
| Gen-ID (Entrez) | 55905 |
| Molekylvikt (g/mol) | 50.82 |
| Namn | ZNF313 (Human) Recombinant Protein (P01) |
| pH-intervall | 8 |
| Beredningsmetod | In vitro wheat germ expression system |
| Reningsmetod | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Kvalitetskontrolltestning | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Visa mer |