Läs mer
Novus Biologicals™ ZNF342 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18590661 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18590661 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18590661 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00162979T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål ZNF342
Synonym MRX89MGC8941, zinc finger protein 41
Gensymbol ZNF296