missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ZNF343 Antibody (PCRP-ZNF343-4F8), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-24182IR
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ZNF343 Monoclonal antibody specifically detects ZNF343 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
| ZNF343 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| FLJ3472, KOX21zinc finger protein 37a (KOX 21), zinc finger protein 37A, Zinc finger protein KOX21, ZNF37 | |
| Recombinant fragment of human ZNF343 protein | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| PCRP-ZNF343-4F8 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 79175 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering