Läs mer
Novus Biologicals™ ZNF414 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18568243 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18568243 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18568243 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00084330T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål ZNF414
Synonym MGC126536, MGC141923, zinc finger protein 287, ZKSCAN13Zinc finger protein with KRAB and SCAN domains 13
Gensymbol ZNF414