missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ZNF444 Antibody (PCRP-ZNF444-1E11), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-24289AF488
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ZNF444 Monoclonal antibody specifically detects ZNF444 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
| ZNF444 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| HZF3, MGC126498, zinc finger protein 268, zinc finger protein 3, Zinc finger protein HZF3 | |
| Recombinant fragment (around aa25-105) of human ZNF444 protein | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence | |
| PCRP-ZNF444-1E11 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 55311 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering