missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ZNF444 Antibody (PCRP-ZNF444-1E11), DyLight 650, Novus Biologicals™

Produktkod. 18545669 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18545669 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18545669 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324289C

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

ZNF444 Monoclonal antibody specifically detects ZNF444 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen ZNF444
Användningsområden Flow Cytometry, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona PCRP-ZNF444-1E11
Konjugera DyLight 650
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias HZF3, MGC126498, zinc finger protein 268, zinc finger protein 3, Zinc finger protein HZF3
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa25-105) of human ZNF444 protein
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55311
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.