Läs mer
Novus Biologicals™ ZNF483 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18523404 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18523404 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18523404 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00158399T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål ZNF483
Synonym BMZF-2 zinc finger 2, bone marrow, BMZF2zinc finger protein 27 (KOX 22), Bone marrow zinc finger 2, KO x 22 Zinc finger protein 233, zinc finger protein 224, Zinc finger protein 255 Zinc finger protein KO x 22, Zinc finger protein 27, ZNF255zinc finger protein ZNF255, ZNF27ZNF233
Gensymbol ZNF483