Läs mer
ZNF491 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
4690.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | ZNF491 |
|---|---|
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Värd art | Rabbit |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18267985
|
Novus Biologicals
NBP1-80154 |
100 μL |
4690.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
ZNF491 Polyclonal specifically detects ZNF491 in Human samples. It is validated for Western Blot.Specifikationer
| ZNF491 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| FLJ34791, MGC126639, zinc finger protein 491 | |
| ZNF491 | |
| IgG | |
| 51 kDa |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_689569 | |
| 126069 | |
| Synthetic peptide directed towards the N terminal of human ZNF491. Peptide Sequence: SFNRNIRTDTGHQPHKCQKFLEKPYKHKQRRKALSHSHCFRTHERPHTRE | |
| Primary |