missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
ZNF510 Polyclonal specifically detects ZNF510 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | ZNF510 |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Utspädning | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 |
| Formulering | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | BMZF-5FLJ58216, Bone marrow zinc finger 5, HD-ZNF1hematopoietic-derived zinc finger protein, Hematopoietic cell-derived zinc finger protein 1, zinc finger protein 254, Zinc finger protein 539ZNF539, Zinc finger protein 91-like, ZNF91LBMZF5 |
| Gensymboler | ZNF510 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: FDHRRTGTGKKHLHLNQCGKSFEKSTVEEYNKLNMGIKHYELNPSGNNFNRKAHLTDPQTAVIEENPLVSNDRTQTWVKSSEYHENKKS |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?