Läs mer
Novus Biologicals™ ZNF521 Antibody Blocking Peptide
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0,1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 25925 |
| Koncentration | 1 mg/ml |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| För användning med (applikation) | This peptide is useful as a blocking peptide for NBP1-91270. For further blocking peptide related protocol, click here . |
| Gene Alias | EHZF, Evi3, LIP3, ZFP521, zinc finger protein 263, Zinc finger protein FPM315, Zinc finger protein with KRAB and SCAN domains 12 |
| Gensymbol | ZNF521 |
| Kvantitet | 0,1 mg |
| Forskningskategori | Immunology, Neuroscience |
| Förvaringsbuffert | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |