Läs mer
ZNF549 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1855.00 SEK - 4565.00 SEK
Specifikationer
Antigen ZNF549
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Form Purified
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18391897
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP3-04628-20UL
20 μL
1855.00 SEK
20µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18332024
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP3-04628-100UL
100 μL
4565.00 SEK
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
ZNF549 Polyclonal specifically detects ZNF549 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
ZNF549
Polyclonal
Purified
RUO
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
256051
IgG
Affinity purified
Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
FLJ34917, zinc finger protein 549
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human ZNF549 (NP_001186224.1).
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer