Läs mer
Novus Biologicals™ ZNF554 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18670311 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18670311 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18670311 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00115196T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål ZNF554
Synonym FLJ34817, zinc finger protein 554
Gensymbol ZNF554