Läs mer
Novus Biologicals™ ZNF565 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18530374 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18530374 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18530374 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00147929T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål ZNF565
Synonym FLJ36991, zinc finger protein 565
Gensymbol ZNF565