Läs mer
Novus Biologicals™ ZNF680 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18538330 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18538330 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18538330 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00340252T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-10-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål ZNF680
Synonym FLJ90430, zinc finger protein 680
Gensymbol ZNF680