Läs mer
ZNF680 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
4515.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | ZNF680 |
|---|---|
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Värd art | Rabbit |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18277226
|
Novus Biologicals
NBP1-79428 |
100 μL |
4515.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
ZNF680 Polyclonal specifically detects ZNF680 in Human samples. It is validated for Western Blot.Specifikationer
| ZNF680 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| FLJ90430, zinc finger protein 680 | |
| ZNF680 | |
| IgG | |
| 62 kDa |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_848653 | |
| 340252 | |
| Synthetic peptide directed towards the N terminal of human ZNF680. Peptide sequence: RGYGKCGHENLQLRISCKSVDESKVFKEGYNELNQCLRTTQSKIFQCDKY | |
| Primary |